Print…
PIPES ácido livre ≥98%, alta pureza
Fornecedor: VWR Chemicals
0488-100GEA 207 EUR
0488-100G 0488-500G
PIPES ácido livre ≥98%, alta pureza
PIPES
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Ponto de ebulição: 499 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006159
Número CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Abs.@260 nm (1 %, NaOH 1N) ≤0.05
DNase none
Heavy Metals (as Pb) <5 ppm
pKa 6.7 – 6.9
Protease none detected
Purity >98%
Residue after Ignition <0.3%
RNase none detected
Solubility (1%, 1N NaOH) none detected