3-Fluoro-5-iodoaniline 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H34457.03
H34457.06
H34457.03EA
114
EUR
H34457.03
H34457.06
3-Fluoro-5-iodoaniline 96%
3-Fluoro-5-iodoaniline
Purity: 96%
CAS No.: 660-49-1
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
MDL No.: MFCD04116466
Fórmula:
C₆H₅FIN Peso Molecular: 237.02 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04116466 Número CAS: 660-49-1 |