Print…
Tungsténio 100000 mg/L em água (de (NH₄)₂WO₄) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42249.AD 42249.AE 42249.AP
42249.ADEA 152 EUR
42249.AD 42249.AE 42249.AP
Tungsténio 100000 mg/L em água (de (NH₄)₂WO₄) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Tungsten Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂WO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011461
Certificações: Rastreável de NIST
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011461