Print…
Ródio 1000 mg/L em 20% de ácido clorídrico (de RhCl₃) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88090.AE 88090.AP
88090.AEEA 298 EUR
88090.AE 88090.AP
Ródio 1000 mg/L em 20% de ácido clorídrico (de RhCl₃) Specpure® padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Rhodium Standards
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certificações: Rastreável de NIST