Praseodímio 1000 mg/L Pr em 5% ácido nítrico (de Pr₆O₁₁) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88088.AE
88088.AP
88088.AEEA
53.4
EUR
88088.AE
88088.AP
Praseodímio 1000 mg/L Pr em 5% ácido nítrico (de Pr₆O₁₁) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Praseodymium Standards
Molecular Formula: Pr₆O₁ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011174
Certificações: Rastreável de NIST