Print…
2-Nitrofluorene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55744.06 H55744.14
H55744.06EA 44.3 EUR
H55744.06 H55744.14
2-Nitrofluorene ≥98%
2-Nitrofluorene
Fórmula: C₁₃H₉NO₂
Ponto de Fusão: 156…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001117
Número CAS: 607-57-8
EINECS: 210-138-5
UN: 3077
ADR: 9,III