Print…
9-Aminophenanthrene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H55773.MD H55773.03
H55773.MDEA 232 EUR
H55773.MD H55773.03
9-Aminophenanthrene 96%
9-Aminophenanthrene
Fórmula: C₁₄H₁₁N
Ponto de ebulição: 408 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 137…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001177
Número CAS: 947-73-9
EINECS: 213-431-6