Print…
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H55206.03 H55206.06
H55206.03EA 72.8 EUR
H55206.03 H55206.06
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 108…109 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 26…28 °C
Densidade: 1,39
Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023197
Número CAS: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II