Print…
Brometo de bário dihidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16328.22 A16328.36
A16328.22EA 34.2 EUR
A16328.22 A16328.36
Brometo de bário dihidratado ≥98%
Brometo de bário dihidratado
Fórmula: BaBr₂·2H₂O
Ponto de Fusão: 850 °C
Densidade: 3,58
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149153
Número CAS: 7791-28-8
EINECS: 234-140-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,968