Print…
2-Amino-9-fluorenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H55048.03 H55048.06 H55048.14
H55048.03EA 60 EUR
H55048.03 H55048.06 H55048.14
2-Amino-9-fluorenone 98%
2-Amino-9-fluorenone
Purity: 98% CAS No.: 3096-57-9 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Melting Point: 157-160° MDL No.: MFCD00001157
Fórmula: C₁₃H₉NO
Ponto de ebulição: 361 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 157…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001157
Número CAS: 3096-57-9
EINECS: 221-445-9