3-Ethynylanisole 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
1-Ethynyl-3-methoxybenzene, (3-Methoxyphenyl)ethyne, (3-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Methoxy-3-ethynylbenzene
H55254.MD
H55254.03
H55254.06
H55254.MDEA
33.5
EUR
H55254.MD
H55254.03
H55254.06
3-Ethynylanisole 96%
3-Ethynylanisole
Purity: 96%
CAS No.: 768-70-7
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5550
Boiling Point: 204-210°
MDL No.: MFCD00160810
Fórmula:
C₉H₈O Peso Molecular: 132.16 g/mol Ponto de ebulição: 204…210 °C Densidade: 1.04 Ponto de Inflamação: 76 °C (169 °F) |
Número MDL :
MFCD00160810 Número CAS: 768-70-7 |