Print…
Isopropyl myristate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
M0481-25ML M0481-500ML
TCIAM0481-25MLEA 17 EUR
TCIAM0481-25ML TCIAM0481-500ML
Isopropyl myristate ≥98.0% (por GC)
Isopropyl myristate
Fórmula: C₁₇H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 193°C
Ponto de Fusão: 0…1 °C
Densidade: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 164°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008982
Número CAS: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 14,05215
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29108f1211375af87308e5fe997ebb95385a880e&vid=29108f1211375af87308e5fe997ebb95385a880e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %