Print…
3-Bromo-o-toluic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55436.03 H55436.06
H55436.03EA 45.5 EUR
H55436.03 H55436.06
3-Bromo-o-toluic acid ≥97%
3-Bromo-o-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 76006-33-2 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00270097
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 152…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270097
Número CAS: 76006-33-2