Print…
Sulfato de potássio, anidro ≥99% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
1B1106-1KGEA 311 EUR
1B1106-1KG 1B1106-500G
Sulfato de potássio, anidro ≥99% ACS
Sulfato de potássio
Fórmula: K₂SO₄
Peso Molecular: 174.26 g/mol
Ponto de ebulição: 1698
Ponto de Fusão: 1069
Densidade: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011388
Número CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Encomendar
Calcium <0.01%
Chloride ≤0.001%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen compounds ≤0.0005%
pH (5%, Water) at 25 °C 5.5 — 8.5
Purity ≥99%
Sodium ≤0.02%