Print…
Tetrahydropyran para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43950.0250 8.43950.1000
8.43950.0250EA 119 EUR
8.43950.0250 8.43950.1000
Tetrahydropyran para síntese, Sigma-Aldrich®
Tetrahydropyran
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 88 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –44,2 °C
Densidade: 0,881 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006585
Número CAS: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09356
Encomendar
Solubility 80.2 g/l (25°C)
Melting Point -49.2 °C
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Flash Point -16 °C
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)