Print…
1,3-Dioxano ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: m-Dioxano
H54107.06 H54107.14
H54107.06EA 70 EUR
H54107.06 H54107.14
1,3-Dioxano ≥98%
1,3-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 105…106 °C
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 1.032
Ponto de Inflamação: 5 °C (41 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006566
Número CAS: 505-22-6
EINECS: 208-005-1
UN: 1165
ADR: 3 II