Print…
VWR®, Adaptadores
Fornecedor: VWR Collection
630-0865EA 60.7 EUR
630-0865 630-0866 630-0867 630-0868 630-2687
VWR®, Adaptadores
Adaptadores Adapters, Camera to Microscope
Estes adaptadores permitem a ligação de câmaras com diferentes tamanhos de chip a microscópios com uma rosca C-mount.