Print…
VWR®, Cobre sapatos, CPE
Fornecedor: VWR Collection
113-1491EA 169 EUR
113-1491 113-1492
VWR®, Cobre sapatos, CPE
Roupas Descartáveis
Cobre sapatos básico fabricado a partir de polietileno clorado de baixa densidade, para proteger contra sujidade, pó e pingos de líquidos.
  • CPE é resistente à água e fornece boa resistência contra produtos químicos
  • Económico e sem fios
Ideal para uso em laboratório.
* Tamanho único