Print…
Reagentes para extracção de proteínas, BugBuster® e BugBuster® com Benzonase®, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore (Novagen)
70584-3 70584-4 70750-3
70584-3EA 161 EUR
70584-3 70584-4 70750-3
Reagentes para extracção de proteínas, BugBuster® e BugBuster® com Benzonase®, Millipore®
Tampões Tampões de extração
O reagente para extracção de proteínas BugBuster® Protein foi formulado de modo a fraccionar suavemente a parede das células de E. coli, libertando proteína solúvel. Constitui uma alternativa simples, rápida e económica a métodos mecânicos como, p. ex., French Press ou sonicação, para libertar proteína alvo expressa, na preparação para a purificação ou outras aplicações. A formulação utiliza uma mistura de detergentes capaz de perfurar a parede das células sem desnaturar a proteína solúvel.
O reagente BugBuster® standard é fornecido como um líquido pronto a usar 1x, com tampão Tris, estável à temperatura ambiente. O tamanho de 500 ml também é disponibilizado com 10 000 U de Nuclease Benzonase® (fornecida em frasco separado) para a preparação de extractos de baixa viscosidade e/ou para a remoção de ácidos nucleicos de preparações proteicas.