Print…
Solução de descontaminação, DNA-ExitusPlus™
Fornecedor: PanReac AppliChem
A7089.0500 A7089.0100 A7089.2500RF A7089.1000RF
A7089.0500EA 82.1 EUR
A7089.0500 A7089.0100 A7089.2500RF A7089.1000RF
Solução de descontaminação, DNA-ExitusPlus™
Soluções de limpeza Descontaminantes
Solução para a remoção de contaminações por ADN de superfícies. Adequa-se, por exemplo, a equipamento e estações de trabalho de limpeza de PCR, equipamento de electroforese, bem como a pipetas e tubos de reacção.
  • Todos os componentes são facilmente biodegradáveis e não são nocivos ou tóxicos para os humanos
  • Sem ácidos minerais agressivos ou substâncias alcalinas
  • Sem solventes orgânicos ou componentes voláteis
  • Fornecimento em garrafas de spray ou de recarga (RF)