Benzonase®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01656.0001
1.01654.0001
1.01656.0001EA
3500
EUR
1.01656.0001
1.01654.0001
Benzonase®
Enzimas
A Benzonase® é uma nuclease altamente activa que degrada o ADN e o ARN em oligonucleótidos curtos. É usada para eliminar o ADN/ARN interferente, como, por exemplo, no isolamento de proteínas, ou antes de processos de electroforese ou cromatografia.
Fornecimento: Aluminium tube containing 500000 Units and Plastic bottle containing 100000 units.