Print…
Síntese de cDNA, qScript™
Fornecedor: Quantabio
95047-025 95047-100 95047-500 95048-025 95048-100 95048-500 95049-025 95049-100
733-1173EA 140 EUR
733-1173 733-1174 733-1175 733-1176 733-1177 733-1178 733-1180 733-1181
Síntese de cDNA, qScript™
Reagentes de ácidos nucleicos RT-PCR and cDNA Reagents
Os kits de síntese de cDNA qScript™ contêm transcriptase inversa qScript™, uma mistura de transcriptase inversa MMLV e proteína inibidora de ribonuclease, otimizada para a síntese sensível e fiável de cDNA numa ampla gama dinâmica de entrada de RNA. Os reagentes de síntese de cDNA são fornecidos numa variedade de formatos de kits e super misturas para adaptação a aplicações específicas.
  • Formato Supermix, ideal para aplicações de alto rendimento
  • A representação imparcial dá a confiança de que o RNA é representado com precisão no cDNA resultante
  • A ampla gama dinâmica assegura que os dados de amostras valiosas são obtidos de forma mais segura
  • Seleção de métodos de preparação para atender às necessidades individuais
A SuperMix de cDNA qScript™ é uma solução fácil de usar para RT-PCR de dois passos. Esta super mistura de tubo único contém todos os componentes necessários para a síntese de cDNA, incluindo tampão, dNTPs, MgCl₂, iniciadores, inibidor de RNase, transcriptase inversa qScript™ e estabilizadores. Só é necessário adicionar RNA. A síntese completa de cDNA é obtida em 40 minutos. A consistência e a reprodutibilidade são obtidas numa ampla gama dinâmica, independentemente da quantidade de RNA. Além disso, a SuperMix de cDNA qScript™ oferece uma excelente sensibilidade e uma representação exata de genes de pouco frequentes. O formato de super mistura elimina as adições de múltiplos componentes, proporcionando excecional reprodutibilidade e precisão. A SuperMix de cDNA qScript™ está disponível nos formatos de tubo simples ou de placa de 96 poços.
O kit de síntese de cDNA qScript™ é um kit sensível e fácil de usar para a quantificação de RNA utilizando RT-PCR de dois passos. Este kit contém uma mistura otimizada de iniciadores aleatórios e oligonucleótidos (dT) para uma síntese de primeira cadeia robusta, consistente e precisa numa ampla gama de concentrações de modelos de RNA. A mistura de reação qScript™ (5X) contém todos os reagentes necessários para a síntese de cDNA, exceto para transcriptase inversa qScript™ e RNA. A transcriptase inversa qScript™ é fornecida num tubo separado.
O kit Flex cDNA qScript™ é um formato fácil de usar para síntese de cDNA da primeira cadeia que suporta múltiplas estratégias de preparação de RNA. A mistura de reação Flex qScript™ (5X) está otimizada para uso com iniciadores oligonucleótidos dT, aleatórios ou específicos dos genes em qualquer combinação. Um melhorador patenteado da preparação de cDNA, que melhora a sensibilidade, é fornecido pré-misturado com os iniciadores aleatórios e oligonucleótidos dT, bem como num tubo separado para o uso com primers específicos dos genes (fornecidos pelo utilizador). A transcriptase inversa qScript™ é fornecida num tubo separado.
qScript™ Flex cDNA kit is an easy to use format for first-strand cDNA synthesis that supports multiple RNA priming strategies. The qScript™ Flex reaction mix (5X) is optimised for use with oligo dT, random or gene-specific primers in any combination. A proprietary cDNA-priming enhancer that improves sensitivity is provided pre-mixed with random and oligo dT primers, and in a separate tube for use with gene-specific primers (user provided). qScript™ Reverse Transcriptase is provided in a separate tube.