Print…
DNA Polymerase
Fornecedor: Merck Millipore (Novagen)
71003-3 71003-4 71003-5 71087-3 71091-3 71091-4 71086-4 71085-3 71086-5
71003-3EA 84.6 EUR
71003-3 71003-4 71003-5 71087-3 71091-3 71091-4 71086-4 71085-3 71086-5
DNA Polymerase
Reagentes de ácidos nucleicos End-point PCR Enzymes and Kits
A KOD HiFi DNA Polymerase é uma enzima de proofreading única, isolada do termófilo extremo Thermococcus kodakaraensis KOD1, que possui capacidades de processamento e uma fidelidade superiores, permitindo uma amplificação da PCR mais rápida e mais precisa do que a alcançada com enzimas convencionais.
A KOD HiFi DNA Polymerase também está disponível na versão hot start, para uma especificidade elevada e uma extensão de leitura melhorada e, enquanto mistura (KOD XL DNA Polymerase), é recomendada para modelos muito longos.
A NovaTaq™ DNA Polymerase é uma enzima recombinante de elevada pureza, adequada para qualquer aplicação que necessite de Taq DNA polymerase com qualidade topo de gama.
Para uma especificidade e comodidade melhoradas com PCR padrão, a NovaTaq Hot Start DNA Polymerase é uma forma de enzima quimicamente modificada, que se torna activa quando aquecida a 95 °C durante 7 a 10 minutos.