Kits de qRT-PCR, Verso™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
O sistema de qRT-PCR Verso™ combina a enzima de RT Verso™ com a master mix Blue qPCR ABsolute™, para proporcionar a maior comodidade e a maior versatilidade possíveis. Disponíveis no formato de 1 ou 2 etapas, bem como em vários tamanhos de embalagem, para satisfazer todos os requisitos das aplicações e de débito.
- A combinação da enzima Verso™ e da Taq polymerase Thermo-Start™ proporciona resultados sensíveis de modelos de ARN com baixo número de cópias
- Corante azul inerte para facilitar a visualização da reacção qRT-PCR
- Sem necessidade de realizar uma digestão de RNase H após síntese do ADNc, racionalizando, assim, o protocolo de reacção
- O estimulador RT enhancer poupa tempo, ao eliminar a necessidade de tratamento de amostras por DNase
- Várias opções de purga para optimização de modelos de ARN específicos