Print…
qPCR Mixes, ABsolute Blue™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
AB-4136/B AB-4137/A AB-4138/B AB-4139/A AB-4318/B AB-4319/A AB-4322/B AB-4323/A AB-4162/B AB-4163/A AB-4166/B AB-4167/A
733-0943EA 2270 EUR
733-0943 733-0944 733-0949 733-0950 733-0973 733-0974 733-0979 733-0980 733-0955 733-0956 733-0961 733-0962
qPCR Mixes, ABsolute Blue™
Reagentes de ácidos nucleicos qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
A mistura ABsolute Blue™ master mix incorpora um corante azul inerte para melhorar significativamente o contraste entre o reagente e o plástico, tornando a verificação da dispensação do master mix mais rápida e extremamente fácil. As suas aplicações incluem expressão genética, validação de siRNA, tipagem e genotipagem de SNP.
  • Especialmente formuladas para obter a sensibilidade mais avançada e dados qPCR reprodutíveis ao longo de todas as plataformas de qPCR
  • Todas as misturas contêm hot start Taq polymerase Thermo-Start®, para sensibilidade acrescida, e dTTP, para maior eficiência de reacção
  • Poços não aliquotados ou omitidos fáceis de identificar, particularmente quando são usados placas ou tubos brancos opacos
Storage: Store below 0 °C, preferably at −20 °C, in a constant temperature freezer.