Print…
Kits de RT-PCR, Verso™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
AB-1453/A AB-1453/B AB-1454/LD/B
733-1097EA 368 EUR
733-1097 733-1098 733-1103
Kits de RT-PCR, Verso™
Reagentes de ácidos nucleicos qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
O sistema de RT-PCR Verso™ combina uma enzima de transcrição inversa, opções de purga melhoradas e tampões optimizados, para gerar um rendimento elevado e uma sequência completa de ADNc. Com várias opções de kit para as reacções RT-PCR de 1 e 2 passos, o kit Verso™ proporciona uma flexibilidade e uma sensibilidade excelentes num formato fácil de usar.