Tampão Tris-Borato-EDTA (TBE) (10X)
Fornecedor: PanReac AppliChem
A0972.1000
A0972.5000PE
A0972.1000EA
44.7
EUR
A0972.1000
A0972.5000PE
Tampão Tris-Borato-EDTA (TBE) (10X)
Tampões
Electroforese, Tampões
Tampões de corrida
Solução com uma concentração 10X de 0,89 M de Tris, de 0,89 M de ácido bórico e de 0,02 M de EDTA.Na₂, e um pH de 8,3±0,2.
CT = Cubitainer®