Corantes de gel de ácido nucleíco, GelRed™ e GelGreen™
Fornecedor: Biotium
41001
41002
41003
41004
41003-1
41005
41005-1
41003-T
41002-1
41001.EA
396
EUR
41001.
41002.
41003.
41004.
41003-1
730-1535
41005-1
41003-T
41002-1
Corantes de gel de ácido nucleíco, GelRed™ e GelGreen™
Corantes
Corantes para Electroforese
GelRed and GelGreen are highly sensitive DNA/RNA gel stains made safe by preventing penetration into cells.
- São extremamente sensíveis, quer sejam usados como corantes incorporados no gel, quer na coloração pós-corrida
- Podem ser utilizados em microondas e armazenados à temperatura ambiente
- Os corantes GelRed mostraram ser menos mutagénicos do que o brometo de etídio
- Dispensam a descoloração
Os corantes GelRed são compatíveis com qualquer transiluminador padrão de 312 nm.
GelGreen podem ser usados com um transiluminador UV de 254 nm ou um leitor de géis com excitação luminosa visível.