Print…
Fixadores e reagentes para histologia e citologia
Fornecedor: Merck
1.03981.0102 1.03981.1000
1.03981.0102EA 20.4 EUR
1.03981.0102 1.03981.1000
Fixadores e reagentes para histologia e citologia
Corantes Microscopy and staining reagents
M-FIX é um spray fixador desenvolvido para a fixação úmida de preparações ginecológicas e não ginecológicas processadas na coloração de Papanicolaou. Ele contém poliglicóis em solução alcoólica e é possível uma fixação rápida e segura das amostras.
  • 100 ml de M-FIX® é suficiente para aproximadamente 250 aplicações
Sua formulação permite a estabilização do material após a fixação do álcool e forma uma película protetora contra a dessecação e danos ao material da amostra. Como um produto IVD e registrado na CE, pode ser usado sem complicações em diagnósticos e acreditações laboratoriais.