Print…
Dip slides para superfícies e líquidos, Envirocheck®
Fornecedor: Merck
1.02137.0001 1.02139.0001 1.02147.0001 1.02149.0001 1.02136.0001
1.02137.0001EA 54.2 EUR
1.02137.0001 1.02139.0001 1.02147.0001 1.02149.0001 1.02136.0001
Dip slides para superfícies e líquidos, Envirocheck®
Meios de cultura Meios Preparados
As lâminas de contacto Envirocheck ® são amplamente utilizadas para verificar pontos de controlo críticos (CCP) no sistema HACCP (Hazardous Analytical Critical Control Points), para o controlo de higiene microbiológica das superfícies em linhas de produção e do equipamento. Estas lâminas podem ainda ser utilizadas para verificar o estado de higiene microbiológica de líquidos. A utilização de diversos meios na lâmina de contacto permite a detecção de organismos em líquidos, bem como em superfícies. Estas lâminas fornecem resultados semiquantitativos para 5 parâmetros diferentes. A facilidade de incubação na mini-incubadora Cultura® também reduz o espaço de trabalho necessário, libertando assim o ambiente de trabalho. Cada lâmina de contacto vem embalada num tubo de PC, o que protege os meios ágar-ágar contra contaminação, antes e depois da colheita de amostras.
  • As lâminas de contacto flexíveis permitem efectuar amostragens mesmo em áreas de difícil alcance
  • Fáceis de usar
  • Protegidas contra contaminação
  • Armazenamento a <15 °C (idealmente, a 12-15 °C)
  • O prazo de validade vem indicado em cada caixa
Embalagem: 10 lâminas/caixa