Filtros de membrana com almofadas de meios desidratados para controlo microbiológico
Fornecedor: Sartorius
14051-47-N
14056-47-N
14058-47-N
14059-47-N
14063-47-N
14064-47-N
14066-47-N
14068-47-N
14069-47-N
14070-47-N
14074-47-N
14079-47-N
14084-47-N
14051-50-N
14053-47-N
14053-50-N
14055-47-N
14055-50-N
14056-50-N
14058-50-N
14059-50-N
14062-47-N
14062-50-N
14063-50-N
14064-50-N
14066-50-N
14068-50-N
14069-50-N
14070-50-N
14072-50-N
14074-50-N
14075-47-N
14075-50-N
14078-50-N
14079-50-N
14097-50-N
14084-50-N
14087-47-N
14087-50-N
14078-47-N
14086-47-N
14080-47-N
14080-50-N
14090-47-N
14096-50-N
14091-47-N
14090-50-N
14076-47-N
14083-50-N
14089-47-N
14097-47-N
14091-50-N
14076-50-N
14096-47-N
14077-47-N
14049-47-N
391-3904EA
238
EUR
391-3904
391-3905
710-1103
710-1104
391-0235
710-1106
710-1108
710-1110
391-0237
710-1111
391-0240
710-1114
391-0236
516-7000
391-3900
516-7001
391-3902
391-3955
391-3956
391-3958
391-3959
391-3962
516-7006
516-7007
516-7008
391-3966
516-7009
391-3969
391-3970
516-7012
516-7013
391-3901
391-3975
391-3978
391-3979
391-3997
516-0217
710-1117
710-1100
710-1113
710-1116
710-1115
SART14080-50-N
391-3907
710-1102
710-1101
SART14090-50-N
710-1118
SART14083-50-N
710-1121
710-0844
SART14091-50-N
SART14076-50-N
SART14096-47-N
SART14077-47-N
SART14049-47-N
Filtros de membrana com almofadas de meios desidratados para controlo microbiológico
Meios de cultura
Meios Preparados
Cada conjunto possui uma almofada seca e estéril com 50 ou 47 mm de diâmetro, impregnada de meios nutrientes, embalada numa caixa de Petri com um filtro de membrana. Após a filtração da amostra, a membrana é colocada na caixa e incubada. Outros tipos disponíveis a pedido.
- Preparação simples mediante a adição de 3,5 ml de água desmineralizada e esterilizada
- Embalados individualmente, esterilizados
- Podem ser armazenados de 18 a 24 meses à temperatura ambiente, dependendo do tipo