Placas de contacto VWR®, blister
Fornecedor: VWR Chemicals
Esta gama de produtos é fabricada a partir de matérias-primas de alta qualidade. Todos os meios de cultura são produzidos mediante a utilização de bases desidratadas seleccionadas e estão em conformidade com os requisitos da norma ISO 11133 (microbiologia alimentar). Produzidos de acordo com as BPF, os meios são obtidos utilizando a tecnologia mais recente e estão sujeitos a estritos controlos de qualidade realizados por microbiólogos qualificados.
- Embalados em ambiente de sala limpa para evitar a contaminação
- Armazenamento a 2-8 °C
- Produzidos de acordo com as BPF com formulações que cumprem as especificações dos vários regulamentos ISO e das Farmacopeias