Print…
Bio-indicador, Sterikon® plus
Fornecedor: Merck
1.10274.0001 1.10274.0002
1.10274.0001EA 137 EUR
1.10274.0001 1.10274.0002
Bio-indicador, Sterikon® plus
Indicadores de esterilização
Os bio-indicadores Sterikon® plus podem ser usados para testar a funcionalidade de autoclaves (15 minutos a 121 °C). Também podem ser usados para verificar qualquer tipo de carga de autoclave, para confirmar se a esterilização foi bem sucedida. Por exemplo, produtos farmacêuticos, em particular produtos em ampolas, alimentos enlatados etc.
  • Interpretação fácil graças à mudança de cor
  • Seguros, porque são usados esporos de organismos não patogénicos (Geobacillus stearothermophilus)
Acc. to the recommendation of USP and EP for the use of bioindicators for checking the autoclaving of pharmaceutical products.
Certificações: Conformes com as recomendações das normas das farmacopeias norte-americana (USP) e europeia (EP) para o uso de bio-indicadores na verificação da autoclavagem de produtos farmacêuticos.