Print…
Sistema de conservação, Cryoinstant
Fornecedor: VWR Chemicals
822075ZAEA 178 EUR
822075ZA 822070ZA 822071ZA 822072ZA 822073ZA 822074ZA 820006ZA
Sistema de conservação, Cryoinstant
Testes para microbiologia Testes de Microrganismos
Os laboratórios de microbiologia necessitam de um procedimento simples para conservar microorganismos importantes, em vez de procederem a subculturas repetidas, o que origina culturas contaminadas, perda de viabilidade e, mais importante ainda, perda das características originais, introduzindo alterações bioquímicas e genéticas. O sistema Cryoinstant é composto por 25 esferas porosas dentro de um vial que contém meio com glicerol. Os microorganismos ligam-se à superfície porosa das esferas. O excesso de meio é aspirado. Os vials podem então ser armazenados no congelador, até –70 °C.
  • Rápido e fácil de usar
  • Com códigos de cores
  • Armazenamento até –70 °C
  • Com controlo da qualidade quanto à fertilidade e esterilidade
Embalagem: o sistema Cryoinstant é fornecido em embalagens, de 50 vials de 2 ml.