Print…
Testes de detecção para microbiologia, Bactident
Fornecedor: Merck
1.13301.0001 1.13303.0001 1.13306.0001
1.13301.0001EA 112 EUR
1.13301.0001 1.13303.0001 1.13306.0001
Testes de detecção para microbiologia, Bactident
Testes para microbiologia Testes Enzimáticos
A presença ou ausência de actividade enzimática é uma propriedade taxonómica dos microorganismos, que facilita a sua diferenciação ou identificação.