Kits de PCR em tempo real para microorganismos, QuickBlue RealQuick
Fornecedor: Q BIOANALYTIC
This product range is optimised for real-Time PCR and uses Taqman® probe technology for the detection of human pathogenic bacteria. The kits are typically co-ordinated in such a way as to enable them to be used together in one run.
- São compatíveis com a maioria dos dispositivos de PCR em tempo real
- Excelentes resultados no que respeita à especificidade e sensibilidade
- Em conformidade com a norma ISO 20838:2006
Certificações: Compliant with ISO standard 20838:2006.