Suplementos de meios
Fornecedor: Merck
O isolamento de microorganismos requer frequentemente o uso de meios selectivos. O uso de suplementos liofilizados garante uma preparação excelente e estandardizada, optimizando assim o desempenho do meio selectivo.
- Sem libertação de aerossóis durante a abertura, minimizando a inalação de agentes tóxicos
- Tampas roscadas fáceis de usar, que asseguram uma abertura fácil e segura
- Os volumes standard facilitam a preparação