Print…
VWR®, Placas de Contacto, Embaladas em Blister, Irradiadas
Fornecedor: VWR Chemicals
251183ZAEA 80.4 EUR
251183ZA 250641ZA 250063UA 250544ZI 251114ZI 271114ZI 251114PY 251114RY 271114RY 251114TI 271114TI 250884ZI 270884ZI 250884TI 270884TI 250774ZI 270774ZI 250774TI 270774TI 250070ZI 251203ZA 250793ZI 250884CY 250560ZA 251114SI 251114AF 251203TA 250542CA 251114SIMP 251114RYMP 251114PYMP 251114AFMP 250884CYMP 250063UAMP 250070ZIMP 251114ZIMP 251114TIMP 251203TAMP 251183ZAMP 270884CY 252310XF 256321AA
VWR®, Placas de Contacto, Embaladas em Blister, Irradiadas
Meios de cultura Placas de Contacto
Disponíveis em dois tamanhos de embalagem: embalagem tripla (24 por embalagem) e embalagem dupla (30 por embalagem). As placas são embaladas num blister com seis compartimentos. Cada compartimento tem uma placa, assim, de cada vez que abrir um compartimento, utiliza apenas uma placa. Disponíveis com neutralizador desinfetante TLHTh (Tween®, lecitina, histidina, tiossulfato).
  • A embalagem dupla ou tripla evita a contaminação durante o transporte e armazenamento
  • Disponíveis com certificado de irradiação/dosimetria
  • Estudos de resistência ao peróxido de hidrogénio vaporizado disponíveis para todas as placas com embalagem tripla
  • Armazenamento à temperatura ambiente (2 a 8 °C, para o meio TSA Penase)
Embalagem: 5×6 or 4×5×6 plate packs consist of 5 blister packs with an additional cellophane bag. 4×6 plate packs comprise of 4 blister packs with 2 additional cellophane bags. An irradiation indicator is featured on each blister.