Print…
Materiais de referência padrão e soluções tampão, CertiPUR®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.01960.0001 1.01961.0025 1.01963.0025 1.01964.0025 1.01965.0025 1.07200.0105 1.07202.0105 1.07204.0105 1.07205.0105 1.07203.0105 1.01962.0001
1.01960.0001EA 355 EUR
1.01960.0001 1.01961.0025 1.01963.0025 1.01964.0025 1.01965.0025 1.07200.0105 1.07202.0105 1.07204.0105 1.07205.0105 1.07203.0105 1.01962.0001
Materiais de referência padrão e soluções tampão, CertiPUR®, Supelco®
Tampões Tampões de pH
Materiais para a calibração exacta e a monitorização de instrumentos de pH.
  • Rastreáveis de acordo com o padrão principal do NIST e ainda com o disposto pelo PTB
  • Desvio máximo de ±0,003 unidades de pH
  • Medido num laboratório de calibração independente, acreditado para a medição do valor de pH (DKD-K-14301)