Print…
Crack Sets para preparação de amostras, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
1.14687.0001EA 166 EUR
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
Crack Sets para preparação de amostras, Supelco®
Kits para análise ambiental
Conjuntos completos para digestão em um termorreator. A determinação subsequente pode ser realizada em células de teste Spectroquant® ou conjuntos de teste de reagente. Os conjuntos de crack são fáceis de usar e simplificam a preparação da amostra. Para a preparação de amostras sujas, coloridas ou com altos níveis de material em suspensão antes de usar o kit Spectroquant® apropriado.
  • Possuem todos os reagentes necessários para os testes seleccionados
  • Fáceis de usar, com instruções passo-a-passo