Print…
Teste de CQO em célula para fotómetros de outras marcas, Spectroquant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.18750.0001 1.18751.0001 1.18752.0001 1.18753.0001
1.18750.0001EA 126 EUR
1.18750.0001 1.18751.0001 1.18752.0001 1.18753.0001
Teste de CQO em célula para fotómetros de outras marcas, Spectroquant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
Compatible with many photometers and require no programming to measure the tests.
  • 16 mm cells
  • Conforms to ISO 15705