Print…
Reagente de Nessler, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
MQ100
1.09028.0100 1.09028.0500
1.09028.0100EA 29.7 EUR
1.09028.0100 1.09028.0500
Reagente de Nessler, Supelco®
Reagente de Nessler
Determinação de sais de amónio/azoto usando materiais contendo mercúrio.
A deteção colorímetrica clássica e a determinação de sais de amónio são efetuadas utilizando o reagente de Nessler - indicador de cor amarela para sais de amónio. O desenvolvimento mais recente da técnica consiste em utilizar um sistema de dois frascos para preparar reagente fresco a cada utilização.
Número MDL : MFCD00049656
Número CAS: 7783-33-7