Print…
Poli-D-lisina, Corning®
Fornecedor: Corning
Corning®
734-1102EA 145.94 EUR
734-1102
Poli-D-lisina, Corning®
Proteínas e Peptídeos
A poli-D-lisina (PDL) é uma molécula sintética utilizada como revestimento para promover a fixação das células A superfícies de plástico ou de vidro. Tem sido utilizada na cultura de uma grande variedade de tipos de células, em especial células neuronais, células gliais e células transfectadas.