Print…
Condutivímetros portáteis, Cond 3110 / 3310
Fornecedor: WTW
2CA100 2CA101 2CA103 2CA300 2CA301
663-8121EA 818 EUR
663-8121 663-8122 663-8124 663-8129 663-8130
Condutivímetros portáteis, Cond 3110 / 3310
Medidores electroquímicos Condutivímetros
Medidores portáteis impermeáveis, concebidos para uma utilização sem limites em locais exteriores.
  • Display grande, para permitir uma legibilidade excelente, mesmo em condições de má iluminação
  • Caixa robusta e teclado vedado a silicone, classe de protecção IP 66/67
Cond 3110: Medidor fiável e simples para medições básicas e medições padrão como, por exemplo, em aplicações para fins didácticos.
- Display LCD grande
- A resposta táctil permite uma utilização sem problemas
- Temporizador incorporado para medições correctas
- CompensaçãoMais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo Cond 3110 Cond 3110 Cond 3110 Cond 3310 Cond 3310
Environmentally Preferable
Faixa de condutividade 0 - 1000 mS/cm 0 - 1000 mS/cm 0 - 1000 mS/cm 0,0 - 199,9 / 200 - 1999 (µS/cm); 2,00 - 19,99 / 20,0 - 199,9 / 200 - 1000 (mS/cm) 0,0 - 199,9 / 200 - 1999 (µS/cm); 2,00 - 19,99 / 20,0 - 199,9 / 200 - 1000 (mS/cm)
Precisão de condutividade ±0,5% ±0,5% ±0,5% ±0,1 / ±1 (µS/cm); ±0,01 / ±0,1 / ±1 (mS/cm) ±0,1 / ±1 (µS/cm); ±0,01 / ±0,1 / ±1 (mS/cm)
Constante da célula de condutividade Calibratable: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1 Calibratable: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1 Calibratable: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1 Fixo: 0,010 cm-1
Calibrado: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1
Ajustável: 0,090 - 0,110 cm-1 / 0,250 - 25,000 cm-1
Fixo: 0,010 cm-1
Calibrado: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1
Ajustável: 0,090 - 0,110 cm-1 / 0,250 - 25,000 cm-1
Resistividade - gama - - - 0,00 - 20 MΩ/cm 0,00 - 20 MΩ/cm
Salinidade - gama 0,0 - 70,0 ppt 0,0 - 70,0 ppt 0,0 - 70,0 ppt 0,0 - 70,0 ppt 0,0 - 70,0 ppt
TDS - gama - - - 0 - 1999 mg/l / 0 - 199,9 g/l 0 - 1999 mg/l / 0 - 199,9 g/l
Gama de temperaturas –5,0…+105,0 °C –5,0…+105,0 °C –5,0…+105,0 °C –5,0…+105,0 °C –5,0…+105,0 °C
Temperature accuracy ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C
Compensação da temperatura Non linear Non linear Non linear Linear (10 - 75 °C) / non linear (0 - 35 °C; nLF: 35 - 50 °C) Linear (10 - 75 °C) / non linear (0 - 35 °C; nLF: 35 - 50 °C)
Registo de dados capacidade - - - 200 manuais/5000 automáticos 200 manuais/5000 automáticos
Registo de dados - função de registo - - - Manuais/temporizados Manuais/temporizados
Ligações 8 pinos 8 pinos 8 pinos 8 pinos 8 pinos
Saídas - - - USB USB
Alimentação de energia 4 pilhas AA de 1,5 V ou 4 pilhas NiMH de 1,2 V 4 pilhas AA de 1,5 V ou 4 pilhas NiMH de 1,2 V 4 pilhas AA de 1,5 V ou 4 pilhas NiMH de 1,2 V 4 pilhas AA de 1,5 V ou 4 pilhas NiMH de 1,2 V 4 pilhas AA de 1,5 V ou 4 pilhas NiMH de 1,2 V
Ecrã LCD LCD LCD LCD gráfico retroiluminado LCD gráfico retroiluminado
Conformidade IP 66/67 IP 66/67 IP 66/67 IP 66/67, GLP IP 66/67, GLP
Peso 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg