Print…
Medidores de pH/mV/°C portáteis, pH 3110 / 3310
Fornecedor: WTW
2AA110 2AA112 2AA310 2AA312
662-0503EA 697 EUR
662-0503 662-0505 662-0999 662-1111
Medidores de pH/mV/°C portáteis, pH 3110 / 3310
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Medidores portáteis impermeáveis, concebidos para uma utilização sem limites em locais exteriores.
  • Grande display, para permitir uma legibilidade excelente, mesmo em condições de má iluminação
  • Caixa robusta e teclado vedado a silicone, classe de protecção IP 66/67
  • Até 2500 horas de operação contínua com um conjunto de pilhas
pH 3110: fácil e funcional
Medidor fiável e simples para medições básicas e medições padrão como, por exemplo, em aplicações para fins didácticos.
- Display LCD grande
- A resposta táctil permite uma utilização sem problemas
- Temporizador incorporado para medições correctas
- Compensação automática da temperatura
pH 3310: comunicativo e profissional
Para medições de campo profissionais, que requeiram documentação e transferência de dados.
Especificações iguais às do pH 3110, com:
- Display gráfico retroiluminado
- Funcionamento controlado por menus
- A função CMC (controlo de medição contínua) informa o utilizador se a medição se situa dentro da gama calibrada e alerta-o quando a medição se situar fora dessa gama
- Memória para dados de grande capacidade (data, hora e números de ID das medições)
- 4 idiomas seleccionáveis disponíveis (inglês, alemão, francês e espanhol)
- Data logger temporizado com intervalos ajustáveis, para monitorização a longo prazo
- interface mini USB para PC, impermeável
Informações de encomenda: todos os medidores de pH estão disponíveis em conjuntos incluindo pH eléctrodo de pH, tampões STP e acessórios.
Atenção: ** sem cabo (disponíveis em separado)