Print…
Buretas digitais, Titrette®
Fornecedor: Brand
4760151 4760161 4760251 4760261 4760451 4760141 4760241
613-0795EA 1230 EUR
613-0795 613-0796 613-0905 613-0906 613-3840 613-2314 613-5796
Buretas digitais, Titrette®
Buretas
De volume variável.
  • Bureta leve e flexível, de design compacto e precisão elevada - titulação precisa dentro dos limites de erro da classe A
  • Funcionamento sem problemas, graças aos grandes botões manuais fáceis de agarrar, que permitem realizar uma titulação sensível gota-a-gota
  • Quatro funções adicionais para uma utilização mais fácil: ajuste com calibração simples, plano de calibração para guardar uma data para a calibração seguinte, poupança de energia com desligamento automático e alteração das definições de casas decimais
  • Fácil de desmontar para limpeza, manutenção e substituição de peças
  • Interface para PC - opcional - para transmissão directa dos dados para o PC, eliminando erros de transmissão durante a transcrição dos dados primários, cumprindo-se assim uma importante exigência das BPL
Titule rápida e fiavelmente com a máxima precisão, mesmo num espaço restrito, sem que seja necessária uma ligação à corrente.
A Titrette® tem um sistema de medição inovador - o que significa que até os limites de erro (os limites de erro referem-se ao volume nominal) rígidos impostos pela norma DIN EN ISO 385 relativos a buretas de vidro de Classe A são cumpridos.
Fornecimento: Bureta Titrette® para gargalos de frasco, conformidade certificada, fornecida com certificado de desempenho, tubo de enchimento telescópico (170 - 330 mm), tubo de recirculação, duas micropilhas (AAA /UM4/LR03), três adaptadores de PP para frascos (GL 45/32, GL 45/S 40 e GL 32/NS 29/32), duas janelas de inspecção com protecção colorida contra a luz, manual de instruções. Itens adicionais fornecidos ao encomendar a Titrette® com interface para PC: cabo de ligação - conector Sub-D, 9 pinos - e um CD com o controlador de software, protocolo de comunicações, exemplo de aplicação e um manual de instruções especial.