Print…
Pipetas multicanal, mecânicas, de volume variável, Finnpipette™ F2
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4662000 4662010 4662020 4662030 4662040 4662050 4662060 4662070 4662080 4662090
613-2720EA 989 EUR
613-2720 613-2721 613-2722 613-2723 613-2724 613-2725 613-2726 613-2727 613-2728 613-2729
Pipetas multicanal, mecânicas, de volume variável, Finnpipette™ F2
Pipetas Micropipetas
O Finnpipette™ F2 oferece uma robustez e durabilidade superiores mesmo nas aplicações mais exigentes. Disponível em modelos de 8, 12 e 16 canais, sendo a escolha ideal para aplicações de 96 e 384 microplacas.
  • Mecanismo Avançado de Ajuste do Volume (AVG) – mecanismo modular auto-sustentado que aumenta a exactidão, a precisão e a durabilidade, com menor força e incrementos mais reduzidos para o ajuste do volume
  • Display Ergovisio grande e de alto contraste, com números brancos sobre fundo preto, para uma melhor segurança e maior visibilidade do volume
  • Botão de pipetagem de dupla acção, com parte superior rotativa, para impedir uma alteração acidental do volume
  • Melhor ergonomia da pega e movimento de pipetagem de muito baixo esforço
  • Êmbolo "Super blow-out" para volumes de 50 µl ou inferiores, que garante a distribuição de microgotas
Informações de encomenda: fornecidas com 1 chave de abertura e calibração, 1 conjunto de manutenção (incl. massa lubrificante e O-rings), 1 relatório de calibração, 1 certificado de garantia de 3 anos (alargado para 5 anos com registo online) e guia do utilizador (inglês, francês, alemão e espanhol).