Print…
Pipetas monocanal, mecânicas, de volume variável ou fixo, Finnpipette™ F2
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4642030 4642040 4642050 4642060 4642070 4642080 4642090 4642100 4642110 4652000 4652010 4652020 4652030 4652040 4652050 4652060 4642010 4642020 4652070 4652080 4652090 4652100 4652110 4652120 4642120 4642130 4652130 4652140
613-2698EA 357 EUR
613-2698 613-2699 613-2700 613-2701 613-2702 613-2703 613-2704 613-2705 613-2706 613-2707 613-2708 613-2709 613-2710 613-2711 613-2712 613-2713 613-2696 613-2697 613-2714 613-2715 613-2716 613-2717 613-2718 613-2719 613-1486 613-1487 613-1480 613-1481
Pipetas monocanal, mecânicas, de volume variável ou fixo, Finnpipette™ F2
Pipetas Micropipetas
O Finnpipette™ F2 oferece uma robustez e durabilidade superiores mesmo nas aplicações mais exigentes.
  • Mecanismo Avançado de Ajuste do Volume (AVG) - mecanismo modular auto-sustentado que aumenta a exactidão, a precisão e a durabilidade, com menor força e incrementos mais reduzidos para o ajuste do volume
  • Display Ergovisio grande e de alto contraste, com números brancos sobre fundo preto, para uma melhor segurança e maior visibilidade do volume
  • Botão de pipetagem de dupla acção, com parte superior rotativa, para impedir uma alteração acidental do volume
  • Melhor ergonomia da pega e movimento de pipetagem de muito baixo esforço
  • Êmbolo "Super blow-out" para volumes de 50 µl ou inferiores, que garante a distribuição de microgotas
  • 100% autoclaváveis
* Micro
GLP-Kits supplied with three Finnpipette® F2 (GLP-Kit 1, 3, 4) or four Finnpipette® F2 (GLP-Kit 2), one stand for six pipettes, three racks of 96 Finntip Flex tips and 15 disposable reagent reservoirs.
Informações de encomenda: fornecidas com 1 chave de abertura e calibração, 1 relatório de calibração, 1 certificado de garantia de 3 anos (alargado para 5 anos com registo online) e guia do utilizador (inglês, francês, alemão e espanhol).
Kits BPL fornecidos com 3 Finnpipette™ F2 (Kit BPL 1, 3 e 4) ou 4 Finnpipette™ F2 (Kit BPL 2), 1 suporte para 6 micropipetas, 3 racks com 96 Finntip Flex e 15 reservatórios de reagente descartáveis.