Print…
Cassetes
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
524-90010-00 524-90021-00 524-90022-00 526-16000-00
224-1453EA 320 EUR
224-1453 224-1452 224-1451 224-1349
Cassetes
Pressure Cassettes
As cassetes podem ser substituídas mesmo durante o funcionamento da bomba. A pressão de contacto dos rolos é ajustada através de um parafuso. Podem ser inseridos tubos de diversos materiais e tamanhos em qualquer cassete.
Cassete pequena
Taxa de fluxo de 0,005 para 40,8 ml/min
Para tubos com paredes de 0,9 mm de espessura
Para tubos com diâmetros de 0,2/0,5/0,9/1,4 e 2,8 mm
Para tubos de 3 fases
Cassete média
Taxa de fluxo de 0,29 para 25,2 ml/min
Para tubos com paredes de 1,6 mm de espessura
Para tubos com diâmetros entre 0,8 e 1,7 mm
Para tubos standard
Cassete grande
Taxa de fluxo de 1,0 para 336 ml/min
Para tubos com paredes de 1,6 mm de espessura
Para tubos com diâmetros entre 1,7/3,1/4,8 e 6,4 mm
Para tubos standard
Adaptador multicanal
Para adaptar e converter os motores de bomba de tubo PD 5001, PD 5101 e PD 5201, para serem usados como bombas multicanal.