Print…
VWR® Flex, Cadeiras
Fornecedor: VWR Collection
132-0748EA 196 EUR
132-0748 132-0749 132-0750 132-0747
VWR® Flex, Cadeiras
Cadeiras
Flex é a solução inovadora para os locais onde se trabalha sentado e em pé. É utilizável tanto como banco como para apoio para sentar. É leve e adapta-se ao utilizador.
  • Assento ergonómico, macio e confortável com apoio para as costas
  • Vira 360º para máxima liberdade de movimento
  • Gama de ajuste de altura de assento extra-grande com elevador a gás
  • Espuma SoftTouch PU, fácil de limpar e desinfetar
  • Com base em estrela de 5 pontas em alumínio polido
Pés deslizantes: os pés deslizantes são de plástico à prova de desgaste, têm uma grande área de superfície eMais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable